Läs mer
Cytiva PEEK ETFE provrörsats
Produktkod. 12471080 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12471080 1 mm 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 12471080 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18111577
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 3/16 tum
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Förpackningsmängd 2 förpackningar