Läs mer
Cytiva PEEK Fingertät kontakt
Produktkod. 11390052 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Anslutningar:
1/16 tum. Manlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Anslutningar Förpackningsstorlek
11390052 1/16 tum. Manlig Paket med 10
1 options
Produktkod. 11390052 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18111255
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med slang od 1/16 tum. Cytiva PEEK Finger Tight Connector ger de tätaste anslutningarna.
  • Förpackningsstorlek 10 Anslutningar
  • Fingertät 1/16 tum.
  • Polyetereterketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningar 1/16 tum. Manlig