Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag
Produktkod. 10618915 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ersättningshylsa
Fingertät passning
Kort huvudportplugg, röd
One-Piece PEEK Fingertät passform
One-Piece PEEK Lång fingertät passform
PEEK vingmutter med PEEK-hylsa
Portplugg med kort huvud, svart
Beskrivning:
1/16 tum
1/16 tum, 0,37 tum. Huvud
1/16 tum, 10-32 konad, Delrin , Svart
1/16 tum, 10-32 konisk, Delrin, röd
PEEK, 1/32 tum, 0,25 tum Huvud
TITT
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10618915
Brand: Thermo Scientific™ F142X
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ HPLC-kvalitet och robusthet med Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag.
Säkerställ HPLC-kvalitet och robusthet med Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag. Bearbetade för tillförlitlighet, dessa beslag motstår sprickbildning, brott, gängavskalning och läckage i både låg- och högtrycksapplikationer. Fingertät VVS säkerställer användarvänlighet. Beslagen är biokompatibla för användning inom ett brett spektrum av applikationer.
  • Resist cracking, breaking, thread stripping and leaking in both low and high pressure applications
  • Biocompatible for a broad range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättningshylsa
Beskrivning TITT
För användning med (utrustning) LC Tubing
Material PEEK
Kvantitet 10 Pack
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.