Beskrivning
Säkerställ HPLC-kvalitet och robusthet med Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag. Bearbetade för tillförlitlighet, dessa beslag motstår sprickbildning, brott, gängavskalning och läckage i både låg- och högtrycksapplikationer. Fingertät VVS säkerställer användarvänlighet. Beslagen är biokompatibla för användning inom ett brett spektrum av applikationer.
- Motstå sprickbildning, brott, gängavskalning och läckage i både låg- och högtrycksapplikationer
- Biokompatibel för ett brett spektrum av applikationer
Specifications
Specifications
| Typ | One-Piece PEEK Fingertät passform |
| Beskrivning | 1/16 tum, 0,37 tum. Huvud |
| För användning med (utrustning) | LC-rör |
| Kvantitet | 10-pack |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.