Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag
Produktkod. 15461073 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ersättningsferrule
Fingertight passform
Kort huvudportkontakt, röd
One-Piece PEEK Fingertät passform
One-Piece PEEK Lång fingertät passform
PEEK Vingmutter med PEEK-ferrule
Portplugg med kort huvud, svart
Beskrivning:
1/16 tum
1/16 tum, 0,37 tum. Huvud
1/16 tum, 10-32 kon, Delrin, röd
1/16 tum, 10-32 konad, Delrin , Svart
PEEK
PEEK, 1/32 tum, 0,25 tum Huvud
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Beskrivning Förpackningsstorlek
15461073 Portplugg med kort huvud, svart 1/16 tum, 10-32 konad, Delrin , Svart Varje
10706163 One-Piece PEEK Fingertät passform 1/16 tum, 0,37 tum. Huvud Paket med 10
10754994 One-Piece PEEK Lång fingertät passform 1/16 tum, 0,37 tum. Huvud Paket med 10
10618915 Ersättningsferrule PEEK Paket med 10
11503980 PEEK Vingmutter med PEEK-ferrule 1/16 tum Varje
10504465 Fingertight passform PEEK, 1/32 tum, 0,25 tum Huvud Paket med 10
15319849 Kort huvudportkontakt, röd 1/16 tum, 10-32 kon, Delrin, röd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15461073 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer U467BLK
Beräknad leverans: 10-12-2026
Säkerställ HPLC-kvalitet och robusthet med Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag.
Säkerställ HPLC-kvalitet och robusthet med Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag. Bearbetade för tillförlitlighet, dessa beslag motstår sprickbildning, brott, gängavskalning och läckage i både låg- och högtrycksapplikationer. Fingertät VVS säkerställer användarvänlighet. Beslagen är biokompatibla för användning inom ett brett spektrum av applikationer.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Portplugg med kort huvud, svart
Beskrivning 1/16 tum, 10-32 konad, Delrin , Svart
För användning med (utrustning) 10-32 Coned Port
Material Delrin Acetal
Kvantitet 1 vardera
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.