Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag
Produktkod. p-4522193 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ersättningshylsa
Fingertät passning
Kort huvudportplugg, röd
One-Piece PEEK Fingertät passform
One-Piece PEEK Lång fingertät passform
PEEK vingmutter med PEEK-hylsa
Portplugg med kort huvud, svart
Beskrivning:
1/16 tum
1/16 tum, 0,37 tum. Huvud
1/16 tum, 10-32 konad, Delrin , Svart
1/16 tum, 10-32 konisk, Delrin, röd
PEEK, 1/32 tum, 0,25 tum Huvud
TITT
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10706163
Brand: Thermo Scientific™ F120X
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ HPLC-kvalitet och robusthet med Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag.
Säkerställ HPLC-kvalitet och robusthet med Thermo Scientific™ PEEK Fingertäta beslag. Bearbetade för tillförlitlighet, dessa beslag motstår sprickbildning, brott, gängavskalning och läckage i både låg- och högtrycksapplikationer. Fingertät VVS säkerställer användarvänlighet. Beslagen är biokompatibla för användning inom ett brett spektrum av applikationer.
  • Motstå sprickbildning, brott, gängavskalning och läckage i både låg- och högtrycksapplikationer
  • Biokompatibel för ett brett spektrum av applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ One-Piece PEEK Fingertät passform
Beskrivning 1/16 tum, 0,37 tum. Huvud
För användning med (utrustning) LC-rör
Kvantitet 10-pack
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.