Läs mer
Idex Flangeless Hanmutter, Standard Knurl, Naturlig PEEK , 1/8 tum. OD-slang, 1/4-28 platt botten
Produktkod. 11795908
Change view
Förpackningsmängd:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11795908 10-pack Paket med 10
1 options
Produktkod. 11795908 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0200766
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera behovet av att flänsa slangar med denna standardknurl Flangeless Manlig nöt.
  • Avtagbar och —återanvändbar sparar pengar.
  • Sätt bara muttern och hylsan över slangen och dra åt enheten med fingret i din mottagningsport.
  • Till skillnad från tiden som krävs för att flänsa rören, tar det bara några sekunder att byta komponenterna.
  • Välj mellan olika hylsmaterial för att passa din applikation.
Specifikationer
Typ Mutter
Färg Naturlig
Förpackningsmängd 10-pack
Trådstorlek För 1/8 tum. 1/4 till 28 trådstorlek
Material PEEK