Läs mer
Cytiva PEEK Hankontakt
Produktkod. 11340062 Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
1/16 tum. Hane till 1/16 tum. Hane för slang ID 0,13 mm
1/16 tum. Hane till 1/16 tum. Hane för slang ID 0,25 mm
1/16 tum. Kvinna till M6 Manlig
1/16 tum. Manlig
3 x 5/16 tum. Kvinnlig
3/16 tum Manlig
M6 Kvinna till 5/16 tum. Manlig
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11340062
Brand: Cytiva undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut slangar av olika storlekar. Cytiva Life Sciences™ PEEK Hankontakt är ett viktigt tillbehör för optimal kromatografi.
  • Kromatografi tillbehör
  • Komplett förpackningsstorlek 2
  • Välj från en mängd olika anslutningsstorlekar och invändiga diametrar
  • För användning med kromatografislangar
  • Kontaktdon gjorda av polyetereterketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hankontakt
Anslutningar 1/16 tum. Manlig
Material PEEK
För användning med (utrustning) 1/16 tum. ytterdiameter Slang, 5/16 tum. Manlig