Läs mer
Cytiva PEEK Hankontakt
Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
1/16 tum. Hane till 1/16 tum. Hane för slang ID 0,13 mm
1/16 tum. Hane till 1/16 tum. Hane för slang ID 0,25 mm
1/16 tum. Kvinna till M6 Manlig
1/16 tum. Manlig
3 x 5/16 tum. Kvinnlig
3/16 tum Manlig
M6 Kvinna till 5/16 tum. Manlig
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Kromatografi tillbehör
- Komplett förpackningsstorlek 2
- Välj från en mängd olika anslutningsstorlekar och invändiga diametrar
- För användning med kromatografislangar
- Kontaktdon gjorda av polyetereterketon (PEEK )
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hankontakt |
| Anslutningar | 3/16 tum Manlig |
| Material | PEEK |
| För användning med (utrustning) | 3/16 tum ytterdiameter Slangar |