Läs mer
Cytiva PEEK Hankontakt
Produktkod. 11515724 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Anslutningar:
1/16 tum. Hane till 1/16 tum. Hane för slang ID 0,13 mm
1/16 tum. Hane till 1/16 tum. Hane för slang ID 0,25 mm
1/16 tum. Kvinna till M6 Manlig
1/16 tum. Manlig
3 x 5/16 tum. Kvinnlig
3/16 tum Manlig
M6 Kvinna till 5/16 tum. Manlig
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Paket med 2
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Anslutningar unitSize
11515724 1/16 tum. Kvinna till M6 Manlig Paket med 2
11340062 1/16 tum. Manlig Paket med 10
11729565 1/16 tum. Hane till 1/16 tum. Hane för slang ID 0,25 mm Paket med 2
11370052 3/16 tum Manlig Varje
12421110 1/16 tum. Hane till 1/16 tum. Hane för slang ID 0,13 mm 1 uppsättning
11300072 3 x 5/16 tum. Kvinnlig Varje
11360062 M6 Kvinna till 5/16 tum. Manlig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11515724 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18111257
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut slangar av olika storlekar. Cytiva Life Sciences™ PEEK Hankontakt är ett viktigt tillbehör för optimal kromatografi.
  • Kromatografi tillbehör
  • Komplett förpackningsstorlek 2
  • Välj från en mängd olika anslutningsstorlekar och invändiga diametrar
  • För användning med kromatografislangar
  • Kontaktdon gjorda av polyetereterketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hankontakt
Anslutningar 1/16 tum. Kvinna till M6 Manlig
Material PEEK