Beskrivning
- Våta delar är resistenta mot organiska lösningsmedel
- Våta delar är resistenta mot saltbuffertar
- Förutom 100 % etylacetat, 100 % hexan och 100 % tetrahydrofuran
- Polyetereterketon (PEEK )
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provslinga |
| Material | PEEK |
| Anslutningsstorlek (metrisk) | 1.58 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Volym (metrisk) | 10 μl |