Beskrivning
Inlopps- och utloppsdesignen av HiTrap pelare eliminerar behovet av pelarkopplingar när de används med ÄKTAdesign™ kromatografisystem. Anslutning till en spruta, laboratoriepump eller kromatografisystem som t.ex FPLC™ System är också möjligt med dessa kontakter.
- Tillverkad av slitstark polyetereterketon (PEEK )
- En fingertät stoppplugg är ansluten till varje HiTrap kolumn vid leverans
- Finns i smala 1/16 tum, standard 1/16 tum och standard 5/16 tum hanstopppluggar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Stoppkontakt |
| Anslutningar | Stop Plug 1/16 in. Manlig |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Material | PEEK |
| För användning med (utrustning) | Kromatografikolumner |