Läs mer
Cytiva PEEK Stoppkontakt
Produktkod. 11779555 Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
Smal stoppplugg 1/16 tum. Manlig
Stop Plug 1/16 in. Manlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11779555
Brand: Cytiva 11000355
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör anslutning av HiTrap kolonner till en spruta, laboratoriepump eller kromatografisystem. Cytiva PEEK Stopppluggar används för att täta toppen av en kromatografikolonn, t.ex HiTrap™ förpackade kolonner. Fingertäta eller standard 1/16 tum eller standard 5/16 tum hane stopppluggar tillgängliga.
Inlopps- och utloppsdesignen av HiTrap pelare eliminerar behovet av pelarkopplingar när de används med ÄKTAdesign™ kromatografisystem. Anslutning till en spruta, laboratoriepump eller kromatografisystem som t.ex FPLC™ System är också möjligt med dessa kontakter.
  • Tillverkad av slitstark polyetereterketon (PEEK )
  • En fingertät stoppplugg är ansluten till varje HiTrap kolumn vid leverans
  • Finns i smala 1/16 tum, standard 1/16 tum och standard 5/16 tum hanstopppluggar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Stoppkontakt
Anslutningar Smal stoppplugg 1/16 tum. Manlig
Kvantitet 5 Pk.
Material PEEK
För användning med (utrustning) Kromatografikolumner