Läs mer
Trajan Scientific and Medical PEEK Slang, 1/16 tum. OD, 10 fot
Produktkod. 15721029
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,0025 tum.
0,004 tum.
0,005 tum.
0,007 tum.
0,010 tum.
0,013 tum.
0,015 tum.
0,020 tum.
0,030 tum.
0,040 tum.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Färg Förpackningsstorlek
15721029 0,020 tum. Orange Varje
16652562 0,0025 tum. Naturlig -
15780999 0,004 tum. Svart Varje
15721009 0,005 tum. Rött Varje
15761009 0,007 tum. Gult Varje
15701019 0,010 tum. Blått Varje
15741019 0,013 tum. Orange Varje
15781019 0,015 tum. Grå Varje
16692562 0,015 tum. Naturlig -
15701039 0,030 tum. Klart Varje
15761029 0,030 tum. Rött Varje
15741039 0,040 tum. Naturlig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15721029 Leverantör Trajan Scientific and Medical Leverantörsnummer 130202000410F
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-10-2026
Designad speciellt för modern LC, LCMS och automationsanvändning. Ett flexibelt alternativ till rör av rostfritt stål i högtrycksapplikationer, det säkerställer reproducerbarhet i dina kromatografiflödeshastigheter och resultat genom slät inre yta tillsammans med konsekventa och snäva toleranser ID:n
  • Utmärkt kemisk beständighet och inert mot de vanligaste lösningsmedlen. Undantag är mycket frätande reagens, starka syror och baser
  • Bio-inert annons biokompatibel
  • Färgkodad enligt industristandarder för enkel identifiering av innerdiameter
  • Lakningsfria färgämnen
  • Släta innerväggar och exakta ID
  • Fungerar bra med både polymerbeslag och rostfria beslag
  • Kan formas efter specifika kundbehov
Specifikationer
Färg Orange
pH-intervall 2 till 14
Diameter (engelska) Inre 0,020 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/16 tum.
Total längd (engelska) 10 ft.
Material PEEK
Maximalt tryck 6000 psi (414 bar)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Endast för användning inom forskning