Läs mer
Trajan Scientific and Medical PEEK Slang, 1/16 tum. OD, 100 fot
Produktkod. 15791029
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,0025 tum.
0,004 tum.
0,005 tum.
0,007 tum.
0,010 tum.
0,013 tum.
0,015 tum.
0,020 tum.
0,030 tum.
0,040 tum.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Färg unitSize
15791029 0,030 tum. Klart Varje
16642562 0,0025 tum. Naturlig Varje
15770999 0,004 tum. Svart Varje
15711009 0,005 tum. Rött Varje
15751009 0,007 tum. Gult Varje
15791009 0,010 tum. Blått Varje
15731019 0,013 tum. Orange Varje
15771019 0,015 tum. Grå Varje
16682562 0,015 tum. Naturlig -
15711029 0,020 tum. Orange Varje
15751029 0,030 tum. Rött Varje
15731039 0,040 tum. Naturlig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15791029 missing translation for 'mfr' Trajan Scientific and Medical missing translation for 'supplierNo' 1302030005100F
Beräknad leverans: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designad speciellt för modern LC, LCMS och automationsanvändning. Ett flexibelt alternativ till rör av rostfritt stål i högtrycksapplikationer, det säkerställer reproducerbarhet i dina kromatografiflödeshastigheter och resultat genom slät inre yta tillsammans med konsekventa och snäva toleranser ID:n
  • Utmärkt kemisk beständighet och inert mot de vanligaste lösningsmedlen. Undantag är mycket frätande reagens, starka syror och baser
  • Bio-inert annons biokompatibel
  • Färgkodad enligt industristandarder för enkel identifiering av innerdiameter
  • Lakningsfria färgämnen
  • Släta innerväggar och exakta ID
  • Fungerar bra med både polymerbeslag och rostfria beslag
  • Kan formas efter specifika kundbehov
Spezifikation
Färg Klart
pH-intervall 2 till 14
Diameter (engelska) Inre 0,030 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/16 tum.
Total längd (engelska) 100 ft.
Material PEEK
Maximalt tryck 4000 psi (276 bar)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Endast för användning inom forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.