Läs mer
Trajan Scientific and Medical PEEK Slang, 1/16 tum. OD, 5 fot
Produktkod. 16672562
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,0025 tum.
0,004 tum.
0,005 tum.
0,007 tum.
0,010 tum.
0,013 tum.
0,015 tum.
0,020 tum.
0,030 tum.
0,040 tum.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Färg unitSize
16672562 0,0025 tum. Naturlig -
15701009 0,004 tum. Svart Varje
15741009 0,005 tum. Rött Varje
15781009 0,007 tum. Gult Varje
15721019 0,010 tum. Blått Varje
15761019 0,013 tum. Orange Varje
15701029 0,015 tum. Grå Varje
16612572 0,015 tum. Naturlig -
15741029 0,020 tum. Orange Varje
15721039 0,030 tum. Klart Varje
15781029 0,030 tum. Rött Varje
15761039 0,040 tum. Naturlig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16672562 Leverantör Trajan Scientific and Medical Leverantörsnummer 13020025005F
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för modern LC, LCMS och automationsanvändning. Ett flexibelt alternativ till rör av rostfritt stål i högtrycksapplikationer, det säkerställer reproducerbarhet i dina kromatografiflödeshastigheter och resultat genom slät inre yta tillsammans med konsekventa och snäva toleranser ID:n
  • Utmärkt kemisk beständighet och inert mot de vanligaste lösningsmedlen. Undantag är mycket frätande reagens, starka syror och baser
  • Bio-inert annons biokompatibel
  • Färgkodad enligt industristandarder för enkel identifiering av innerdiameter
  • Lakningsfria färgämnen
  • Släta innerväggar och exakta ID
  • Fungerar bra med både polymerbeslag och rostfria beslag
  • Kan formas efter specifika kundbehov
Specifikationer
Färg Naturlig
pH-intervall 2 till 14
Diameter (engelska) Inre 0,0025 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/16 tum.
Total längd (engelska) 5 ft.
Material PEEK
Maximalt tryck 7000 psi (483 bar)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Endast för användning inom forskning