Läs mer
Trajan Scientific and Medical PEEK Slang, 1/16 tum. OD, 5 fot
Produktkod. p-7158675
Diameter (engelska) Inre:
0,0025 tum.
0,004 tum.
0,005 tum.
0,007 tum.
0,010 tum.
0,013 tum.
0,015 tum.
0,020 tum.
0,030 tum.
0,040 tum.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16672562
Brand: Trajan Scientific and Medical 13020025005F
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för modern LC, LCMS och automationsanvändning. Ett flexibelt alternativ till rör av rostfritt stål i högtrycksapplikationer, det säkerställer reproducerbarhet i dina kromatografiflödeshastigheter och resultat genom slät inre yta tillsammans med konsekventa och snäva toleranser ID:n
  • Utmärkt kemisk beständighet och inert mot de vanligaste lösningsmedlen. Undantag är mycket frätande reagens, starka syror och baser
  • Bio-inert annons biokompatibel
  • Färgkodad enligt industristandarder för enkel identifiering av innerdiameter
  • Lakningsfria färgämnen
  • Släta innerväggar och exakta ID
  • Fungerar bra med både polymerbeslag och rostfria beslag
  • Kan formas efter specifika kundbehov
Specifikationer
Färg Naturlig
pH-intervall 2 till 14
Diameter (engelska) Inre 0,0025 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/16 tum.
Total längd (engelska) 5 ft.
Material PEEK
Maximalt tryck 7000 psi (483 bar)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Endast för användning inom forskning