Läs mer
Trajan Scientific and Medical PEEK Slang, 1/16 tum. OD, 50 fot
Descrizione
- Utmärkt kemisk beständighet och inert mot de vanligaste lösningsmedlen. Undantag är mycket frätande reagens, starka syror och baser
- Bio-inert annons biokompatibel
- Färgkodad enligt industristandarder för enkel identifiering av innerdiameter
- Lakningsfria färgämnen
- Släta innerväggar och exakta ID
- Fungerar bra med både polymerbeslag och rostfria beslag
- Kan formas efter specifika kundbehov
Specifica
Specifica
| Färg | Naturlig |
| pH-intervall | 2 till 14 |
| Diameter (engelska) Inre | 0,0025 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum. |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Material | PEEK |
| Maximalt tryck | 7000 psi (483 bar) |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
Endast för användning inom forskning