Läs mer
Trajan Scientific and Medical PEEK Slang, 1/32 tum. OD, 5 fot
Diameter (engelska) Inre:
0,0025 tum.
0,004 tum.
0,005 tum.
0,007 tum.
0,010 tum.
0,015 tum.
0,020 tum.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Naturlig
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt kemisk beständighet och inert mot de vanligaste lösningsmedlen. Undantag är mycket frätande reagens, starka syror och baser
- Bio-inert annons biokompatibel
- Färgkodad enligt industristandarder för enkel identifiering av innerdiameter
- Lakningsfria färgämnen
- Släta innerväggar och exakta ID
- Fungerar bra med både polymerbeslag och rostfria beslag
- Kan formas efter specifika kundbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| pH-intervall | 2 till 14 |
| Diameter (engelska) Inre | 0,007 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/32 tum. |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Material | PEEK |
| Maximalt tryck | 5000 psi (345 bar) |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
Endast för användning inom forskning