Läs mer
Trajan Scientific and Medical PEEK Slang, 1/32 tum. OD, 5 fot
Produktkod. 16692552
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,0025 tum.
0,004 tum.
0,005 tum.
0,007 tum.
0,010 tum.
0,015 tum.
0,020 tum.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Naturlig
Orange
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Färg Förpackningsstorlek
16692552 0,004 tum. Svart -
16652552 0,0025 tum. Naturlig -
15700989 0,005 tum. Rött Varje
15740989 0,007 tum. Gult Varje
15780989 0,010 tum. Blått Varje
15720999 0,015 tum. Grå Varje
16632562 0,015 tum. Naturlig -
15760999 0,020 tum. Orange Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16692552 Leverantör Trajan Scientific and Medical Leverantörsnummer 13010040065F
Beräknad leverans: 07-12-2026
Designad speciellt för modern LC, LCMS och automationsanvändning. Ett flexibelt alternativ till rör av rostfritt stål i högtrycksapplikationer, det säkerställer reproducerbarhet i dina kromatografiflödeshastigheter och resultat genom slät inre yta tillsammans med konsekventa och snäva toleranser ID:n
  • Utmärkt kemisk beständighet och inert mot de vanligaste lösningsmedlen. Undantag är mycket frätande reagens, starka syror och baser
  • Bio-inert annons biokompatibel
  • Färgkodad enligt industristandarder för enkel identifiering av innerdiameter
  • Lakningsfria färgämnen
  • Släta innerväggar och exakta ID
  • Fungerar bra med både polymerbeslag och rostfria beslag
  • Kan formas efter specifika kundbehov
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (engelska) Inre 0,004 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/32 tum.
Total längd (engelska) 5 ft.
Material PEEK
Maximalt tryck 5000 psi (345 bar)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Endast för användning inom forskning