Läs mer
Trajan Scientific and Medical PEEK Slang, 1/8 tum. OD, 10 fot
Produktkod. 15721049
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,062 tum
0,080 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre unitSize
15721049 0,080 tum. Varje
15781039 0,062 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15721049 Leverantör Trajan Scientific and Medical Leverantörsnummer 130308000010F
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för modern LC, LCMS och automationsanvändning. Ett flexibelt alternativ till rör av rostfritt stål i högtrycksapplikationer, det säkerställer reproducerbarhet i dina kromatografiflödeshastigheter och resultat genom slät inre yta tillsammans med konsekventa och snäva toleranser ID:n
  • Utmärkt kemisk beständighet och inert mot de vanligaste lösningsmedlen. Undantag är mycket frätande reagens, starka syror och baser
  • Bio-inert annons biokompatibel
  • Färgkodad enligt industristandarder för enkel identifiering av innerdiameter
  • Lakningsfria färgämnen
  • Släta innerväggar och exakta ID
  • Fungerar bra med både polymerbeslag och rostfria beslag
  • Kan formas efter specifika kundbehov
Specifikationer
Färg Naturlig
pH-intervall 2 till 14
Diameter (engelska) Inre 0,080 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
Total längd (engelska) 10 ft.
Material PEEK
Maximalt tryck 3000 psi (207 bar)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Endast för användning inom forskning