Läs mer
IDEX Health & Science, LLC PEEK Slang
Beskrivning
PEEK Tubing är biokompatibelt och optimerat för användning i högtrycksapplikationer. Dess distinkta material gör det inert mot de flesta lösningsmedel och ger en slät inre yta som förbättrar upplösningen på provbanden. Tubing finns i olika färger och storlekar.
- PEEK Slangar
- Längd: 1,5 m.
- Biokompatibel
- Optimerad för användning i högtrycksapplikationer.
- Inert mot de flesta lösningsmedel
- Slät inre yta som förbättrar upplösningen på provbanden
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rött |
| Diameter (engelska) Inre | 0,005 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/32 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.127 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.794 mm |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1.524 m |
| Material | PEEK |