Läs mer
IDEX Health & Science, LLC PEEK Slang
Beskrivning
PEEK Tubing är biokompatibelt och optimerat för användning i högtrycksapplikationer. Dess distinkta material gör det inert mot de flesta lösningsmedel och ger en slät inre yta som förbättrar upplösningen på provbanden. Tubing finns i olika färger och storlekar.
- PEEK Tubing
- Length: 5 ft.
- Biocompatible
- Optimized for use in high-pressure applications.
- Inert to most solvents
- Smooth internal surface that improves the resolution of sample bands
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Gult |
| Diameter (engelska) Inre | 0,007 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.18 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.588 mm |
| Total längd (engelska) | 5 ft. |
| Total längd (metrisk) | 1.524 m |
| Material | PEEK |