Läs mer
Cytiva PEEK Slang
Produktkod. 10328439 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
2m
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10328439 1 mm Varje
11360012 0,150 mm Varje
11330012 0,75 mm Varje
11555724 0,5 mm 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10328439 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18111583
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PEEK slangar finns i en mängd olika invändiga diameterstorlekar. Cytiva Lifescience™ PEEK Slang är ett viktigt tillbehör för kromatografi.
  • Polyetereterketon (PEEK )
  • En mängd olika storlekar finns tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Slangar
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.58 mm
Total längd (metrisk) 2 m
Material PEEK