Läs mer
Cytiva PEEK Slang
Produktkod. p-8000206 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
2m
Varje
Produktkod. 11360012
Brand: Cytiva 18115659
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PEEK slangar finns i en mängd olika invändiga diameterstorlekar. Cytiva Lifescience™ PEEK Slang är ett viktigt tillbehör för kromatografi.
  • Polyetereterketon (PEEK )
  • En mängd olika storlekar finns tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Slangar
Beskrivning PEEK Slang, 2 m, i.d. 0,15 mm, o.d0,1/16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,150 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.58 mm
Total längd (metrisk) 2 m
Material PEEK