Specifikationer
| För användning med | AKTApurifier 10 |
| Typ | Slangsats |
| Inkluderar | 0,16 m L 1 x slang H6, 0,08 m L 1 x slang H7, 0,14 m L 1 x slang H8, 0,6 m L 1 x slang H9, 1 x fingertät koppling |
| Total längd (metrisk) | 0,16 mm |
| Material | PEEK |