Läs mer
Cytiva PEEK Union
Produktkod. 11340072 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Anslutningar:
1/16 tum. Hona till 1/16 tum. Kvinnlig anslutning
5/16 tum Hona till 1/16 tum. Manlig
M6 hona till 1/16 tum. Manlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Anslutningar unitSize
11340072 M6 hona till 1/16 tum. Manlig Paket med 5
12646185 1/16 tum. Hona till 1/16 tum. Kvinnlig anslutning Paket med 5
12534317 5/16 tum Hona till 1/16 tum. Manlig Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340072 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18385801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut rör av varierande storlek. Cytiva Life Sciences™ PEEK Fackföreningar är ett viktigt tillbehör för olika vetenskapliga tillämpningar.
  • Förpackningsstorlek 5
  • Vid separat beställning är kontakterna svarta.
  • Tillverkad av polyetereterketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Union
Anslutningar M6 hona till 1/16 tum. Manlig
Material PEEK