Läs mer
Cytiva PEEK Union
Produktkod. 12646185 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Anslutningar:
1/16 tum Kvinna till 1/16 tum Kvinna
5/16 tum Hona till 1/16 tum. Manlig
M6 hona till 1/16 tum. Manlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Anslutningar Förpackningsstorlek
12646185 1/16 tum Kvinna till 1/16 tum Kvinna Paket med 5
12534317 5/16 tum Hona till 1/16 tum. Manlig Paket med 8
11340072 M6 hona till 1/16 tum. Manlig Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12646185 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 11000339
I lager
Anslut rör av varierande storlek. Cytiva Life Sciences™ PEEK Fackföreningar är ett viktigt tillbehör för olika vetenskapliga tillämpningar.
  • Förpackningsstorlek 5
  • Vid separat beställning är kontakterna svarta.
  • Tillverkad av polyetereterketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Union
Anslutningar 1/16 tum Kvinna till 1/16 tum Kvinna
Material PEEK