Läs mer
Cytiva PEEK Union
Produktkod. p-8001185 Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
1/16 tum. Hona till 1/16 tum. Kvinnlig anslutning
5/16 tum Hona till 1/16 tum. Manlig
M6 hona till 1/16 tum. Manlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 8
Produktkod. 12646185
Brand: Cytiva 11000339
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut rör av varierande storlek. Cytiva Life Sciences™ PEEK Fackföreningar är ett viktigt tillbehör för olika vetenskapliga tillämpningar.
  • Förpackningsstorlek 5
  • Vid separat beställning är kontakterna svarta.
  • Tillverkad av polyetereterketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Union
Anslutningar 1/16 tum. Hona till 1/16 tum. Kvinnlig anslutning
Material PEEK