Läs mer
Thermo Scientific™ PEEK™ Förband, T-stycken och korsningar för högtrycks-HPLC-anslutningar
Produktkod. 10422155 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Korsa
Tee
Union
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum.
0,02 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Diameter (engelska) Inre Förpackningsstorlek
10422155 Union 0,02 tum. Varje
10392975 Tee 0,02 tum. Varje
10149534 Korsa 0,02 tum. Varje
10716163 Union 0,01 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10422155 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer P704
Beräknad leverans: 11-11-2026
Säkerställ pålitliga högtrycksanslutningar med biokompatibla Thermo Scientific™ PEEK™ Förband, T-stycken och korsningar för högtrycks-HPLC-anslutningar.
Minimera systemets dödvolymer och säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar i ditt HPLC-system med Thermo Scientific™ PEEK™ Förband, T-stycken och korsningar för högtrycks-HPLC-anslutningar. Materialet är biokompatibelt för ett brett spektrum av applikationer.
  • Format med absolut noll eller låg dödvolym
  • Biokompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Union
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Beskrivning PEEK Union; 0,28 uL svepvolym
Material PEEK
Diameter (metrisk) Inre 7.87 mm
För användning med (utrustning) Kromatografislang
Längd (metrisk) 23.37 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.