Läs mer
Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing
Produktkod. 11503920 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
0,002 tum innerdiameter; 10 cm längd
0,002 tum innerdiameter; 20 cm längd
0,002 tum innerdiameter; 50 cm längd
0,004 tum innerdiameter; 10 cm längd
0,004 tum innerdiameter; 20 cm längd
0,004 tum innerdiameter; 50 cm längd
0,007 tum innerdiameter; 10 cm längd
0,007 tum innerdiameter; 20 cm längd
0,007 tum innerdiameter; 50 cm längd
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
11503920 0,002 tum innerdiameter; 10 cm längd Paket med 5
10733697 0,002 tum innerdiameter; 20 cm längd Paket med 5
11523920 0,002 tum innerdiameter; 50 cm längd Paket med 2
10699485 0,004 tum innerdiameter; 10 cm längd Paket med 5
10535475 0,004 tum innerdiameter; 20 cm längd Paket med 5
11533920 0,004 tum innerdiameter; 50 cm längd Paket med 2
10690426 0,007 tum innerdiameter; 10 cm längd Paket med 5
10016654 0,007 tum innerdiameter; 20 cm längd Paket med 5
11553920 0,007 tum innerdiameter; 50 cm längd Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11503920 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60182500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Get excellent chemical compatibility and very low carryover using the highly inert Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing.
Get excellent chemical compatibility and very low carryover to improve liquid chromatography (LC) performance using the highly inert Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing. Made of precision-bore fused silica tubing coated with a 1/16 in. O.D. PEEK covering, it is capable of withstanding high pressures. PEEKsil tubing is ideal for capillary HPLC and LC-mass spectrometry (MS). The very smooth internal surface ensures excellent flow characteristics and very low carryover. It is compatible with most organic solvents and is usable in most standard chromatography systems.
Recommended Use
  • Tubing is stiff; not recommended for uses requiring that tubing bends
  • Use precut lengths only; tube cutting after receipt may damage tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med HPLC, LC/MS
Typ Capillary Tubing
Beskrivning 0,002 tum innerdiameter; 10 cm längd
För användning med (applikation) HPLC, LC/MS
Diameter (engelska) Inre 0.002 in.
Diameter (engelska) Yttre 1/16 in.
Diameter (metrisk) Inre 0.051 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.588 mm
Total längd (engelska) 3.937 in.
Total längd (metrisk) 10 cm
Material PEEK, Silica