Läs mer
Gilson™ PEEKsil™ Högtrycksslang
Produktkod. 12923110
Change view
Total längd (metrisk):
5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12923110 5 cm Paket med 2
1 options
Produktkod. 12923110 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 0201021
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Typ Högtrycksslang
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
pH-intervall 0 till 14
Tolerans ±0,0008 tum.
Steriliseringsmetod Etylenoxid, termisk
För användning med (applikation) PEEKsil är mekaniskt stark och har idealiska egenskaper för tätning med metall- eller polymerbeslag
Diameter (metrisk) Yttre 794μ m
Total längd (metrisk) 5 cm
Material PEEKsil
Maximalt tryck 10 000 psi
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C