Läs mer
Gilson™ PEEKsil™ Högtrycksslang
Produktkod. 12913110
Change view
Total längd (metrisk):
5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12913110 5 cm Paket med 2
1 options
Produktkod. 12913110 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 0201017
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Typ Högtrycksslang
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
pH-intervall 0 till 14
Tolerans ±0,0008 tum.
Steriliseringsmetod Etylenoxid, termisk
För användning med (applikation) PEEKsil är mekaniskt stark och har idealiska egenskaper för tätning med metall- eller polymerbeslag
Diameter (metrisk) Yttre 794μ m
Total längd (metrisk) 5 cm
Material PEEKsil
Maximalt tryck 10 000 psi
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.