Läs mer
Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), Millipore™
Produktkod. 10760522
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10760522 100 mg 100mg
10423781 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10760522 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1248390100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
AEBSF for biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30827-99-7
Specifikationer
Produkttyp Inhibitor
Synonym Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride), Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride)
Form Solid
Kvantitet 100 mg
Molekylvikt (g/mol) 239.69