Läs mer
Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), Millipore™
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Inhibitor |
| Synonym | Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride), Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride) |
| Form | Solid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.69 |