Läs mer
Peficitinib, MedChemExpress
Beskrivning
Peficitinib (ASP015K) is an orally active JAK inhibitor, with IC50s of 3.9, 5.0, 0.7 and 4.8 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Peficitinib |
| CAS | 944118-01-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ASP015K JNJ-54781532 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 60 mg/mL (183.83 mM) |
| LEDER | O[C@](C[C@@H]1C[C@H]2C3)(C2)C[C@@H]3[C@H]1NC4=C5C(NC=C5)=NC=C4C(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.39 |
| Visa mer |