Läs mer
Pefloxacin mesilatdihydrat, Mikromol™
Beskrivning
Pefloxacin mesilatdihydrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pefloxacin methane sulfonate dihydrate |
| CAS | 149676-40-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pefloxacin methane sulfonate dihydrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H20 F N3 O3 . C H4 O3 S . 2 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methanesulfonate (1:1), 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid monomethanesulfonate, 41-982RP, Peflacin, Pefloxacin mesylate, Pefloxacin methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O3.CH4O3S.2H2O/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21;1-5(2,3)4;;/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24);1H3,(H,2,3,4);2*1H2 |
| LEDER | O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(C)CC3.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-etyl-6-fluoro-7-(4-metylpiperazin-1-yl)-4-oxokinolin-3-karboxylsyra; metansulfonsyra; dihydrat |
| Visa mer |