Läs mer
Pefloxacin mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
Pefloxacin mesylate is a an antibacterial agent and prevents bacterial DNA replication by inhibiting DNA gyrase (topoisomerse)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pefloxacin mesylate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 70458-95-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H24FN3O6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Pefloxacinium mesylate |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (232.85 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (29.11 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |