Läs mer
Pefloxacinium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pefloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O3/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24) |
| Formel vikt | 333.1489 |
| Procent renhet | >95% |