Läs mer
Melford PEG 8000
Produktkod. 30018713
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018713 1 kg
1 options
Produktkod. 30018713 Leverantör Melford Leverantörsnummer P480801000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Ultrapure vita kristaller för molekylärbiologiska tillämpningar såsom utfällning av DNA, nukleinsyror, hybridisering och fusion av däggdjursceller.
Ultrapure vita kristaller för molekylärbiologiska tillämpningar såsom utfällning av DNA, nukleinsyror, hybridisering och fusion av däggdjursceller. Smältpunkt: 55° -60 °C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PEG 8000
CAS 25322-68-3
Kvantitet 1 kg