Beskrivning
- Rymlig stiftdesign möjliggör enkel visning av rörets innehåll
- Använd som torkställning för glasskivor eller upp och nervända rör
- Pinnarna förblir raka även efter upprepad autoklavering
- Präglad alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör
- Unik droppbrunnsdesign möjliggör bättre kvarhållning av rör
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Peg Tube Rack |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör |
| Material | Glasfiberförstärkt |
| Positioner | 1 |
| Form | Rectangular |
| Staplingsbar | No |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Rör |
| Visa mer |