Läs mer
Heathrow Scientific™ Peg Tube Rack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16370746 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Array:
5 x 10
8 x 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Array unitSize
16370746 Blått 5 x 10 -
16360746 Vitt 5 x 10 -
16380746 Vitt 8 x 12 -
16390746 Blått 8 x 12 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16370746 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS24311B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Peg Tube Rack är starkt, tufft och mångsidigt konstruerat av glasfiberförstärkt polypropen, vilket är idealiskt för bänkarbete eller rörförvaring.
  • Rymlig stiftdesign möjliggör enkel visning av rörets innehåll
  • Använd som torkställning för glasskivor eller upp och nervända rör
  • Pinnarna förblir raka även efter upprepad autoklavering
  • Präglad alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör
  • Unik droppbrunnsdesign möjliggör bättre kvarhållning av rör
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Beskrivning Peg Tube Rack
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Blått
Håller Rör
Material Glasfiberförstärkt
Positioner 1
Form Rectangular
Staplingsbar No
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Rör
Modell HS24311A
nr per ärende 8/Pk.
Antal per förpackning 2/Pk.
Förpackning Låda
Längd (metrisk) 18.8 cm
Längd (engelska) 7,4 tum
Bredd (engelska) 4,1 tum
Höjd (engelska) 2,7 tum
Diameter (metrisk) Well 14 till 17 mm
Produkttyp Test Tube Rack
Hyllor None
Höjd (metrisk) 6.9 cm
Array 5 x 10
Bredd (metrisk) 10.4 cm