Läs mer
PEG4-azide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Azido-3,6,9-trioxaundecane-11-ol |
| CAS | 86770-67-4 |
| Molekylformel | C8 H17 N3 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N3O4/c9-11-10-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-12/h12H,1-8H2 |
| LEDER | OCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vikt | 219.1219 |