Läs mer
MedChemExpress PEG6-(CH2CO2H)2
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 354.35 g/mol |
| CAS | 77855-76-6 |
| Innehåll och lagring | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighet | Ethanol : 100 mg/mL (282.21 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | Dopamine Receptor |