Läs mer
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH-papper
Handla allt Macherey-Nagel ProdukterBeskrivning
Mät pH i färgade lösningar. Pehanon™ pH-papper sätter indikatorn och referensen på en remsa vilket gör den perfekt för pH-bestämningar i färgade lösningar.
PEHANON™ är en speciell pH-testremsa som förenar pH-indikatorn och referensfärgerna på en remsa och har följande fördelar:
Alla provfärger har samma effekt på både referensfärgerna och den reaktiva dynan. Detta säkerställer oförfalskade avläsningar i färgade lösningar. Användaren kan vara säker på att få korrekta pH-värden.
En osynlig hydrofob barriär precis ovanför det övre färgfältet förhindrar kapillärverkan av testlösningen bortom. Handtaget förblir torrt och rent oavsett provet. Därför är användningen av remsan mycket säker.
pH-värden kan bestämmas utan separat färgkarta. Arbetare och maskinister kan använda enstaka remsor istället för kompletta förpackningar med färgkarta som gör PEHANON™ mycket ekonomiskt.
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 4 till 9 |
| Formatera | Stick |
| För användning med (applikation) | Bestämning av pH i de färgade lösningarna |
| Examen | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 |
| Kvantitet | 200 pack |
| Typ | pH-papper |