Läs mer
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH-papper
Produktkod. 10708911 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
1 till 12
1 till 2,8
10,5 till 13
2,8 till 4,6
3,8 till 5,5
4 till 9
5,2 till 6,8
6 till 8.1
7,2 till 8,8
8 till 9,7
9,5 till 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10708911
Brand: Macherey-Nagel™ 90417
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät pH i färgade lösningar. Pehanon™ pH-papper sätter indikatorn och referensen på en remsa vilket gör den perfekt för pH-bestämningar i färgade lösningar.
PEHANON™ är en speciell pH-testremsa som förenar pH-indikatorn och referensfärgerna på en remsa och har följande fördelar:
Alla provfärger har samma effekt på både referensfärgerna och den reaktiva dynan. Detta säkerställer oförfalskade avläsningar i färgade lösningar. Användaren kan vara säker på att få korrekta pH-värden.
En osynlig hydrofob barriär precis ovanför det övre färgfältet förhindrar kapillärverkan av testlösningen bortom. Handtaget förblir torrt och rent oavsett provet. Därför är användningen av remsan mycket säker.
pH-värden kan bestämmas utan separat färgkarta. Arbetare och maskinister kan använda enstaka remsor istället för kompletta förpackningar med färgkarta som gör PEHANON™ mycket ekonomiskt.
Specifikationer
pH-intervall 6 till 8.1
Formatera Stick
För användning med (applikation) Bestämning av pH i de färgade lösningarna
Examen 6.0, 6.3, 6.6, 6.9, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1
Kvantitet 200 pack
Typ pH-papper