Läs mer
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH-papper
Produktkod. 11817043 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
pH-intervall:
1 till 12
1 till 2,8
10,5 till 13
2,8 till 4,6
3,8 till 5,5
4 till 9
5,2 till 6,8
6 till 8.1
7,2 till 8,8
8 till 9,7
9,5 till 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11817043 1 till 12 Paket med 200
11366464 3,8 till 5,5 Paket med 200
10004760 10,5 till 13 Paket med 200
10196160 5,2 till 6,8 Paket med 200
10547502 4 till 9 Paket med 200
10708911 6 till 8.1 Paket med 200
10058100 2,8 till 4,6 Paket med 200
10736991 8 till 9,7 Paket med 200
10460431 1 till 2,8 Paket med 200
10741601 7,2 till 8,8 Paket med 200
10687901 9,5 till 12 Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11817043 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 90401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 SEK
    234.80 SEK / Paket med 200
    Save 67.20 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Mät pH i färgade lösningar. Pehanon™ pH-papper sätter indikatorn och referensen på en remsa vilket gör den perfekt för pH-bestämningar i färgade lösningar.
PEHANON™ är en speciell pH-testremsa som förenar pH-indikatorn och referensfärgerna på en remsa och har följande fördelar:
Alla provfärger har samma effekt på både referensfärgerna och den reaktiva dynan. Detta säkerställer oförfalskade avläsningar i färgade lösningar. Användaren kan vara säker på att få korrekta pH-värden.
En osynlig hydrofob barriär precis ovanför det övre färgfältet förhindrar kapillärverkan av testlösningen bortom. Handtaget förblir torrt och rent oavsett provet. Därför är användningen av remsan mycket säker.
pH-värden kan bestämmas utan separat färgkarta. Arbetare och maskinister kan använda enstaka remsor istället för kompletta förpackningar med färgkarta som gör PEHANON™ mycket ekonomiskt.
Specifikationer
pH-intervall 1 till 12
Formatera Stick
För användning med (applikation) Bestämning av pH i de färgade lösningarna
Examen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kvantitet 200 pack
Typ pH-papper