Läs mer
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH-papper
Produktkod. p-8013768 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
1 till 12
1 till 2,8
10,5 till 13
2,8 till 4,6
3,8 till 5,5
4 till 9
5,2 till 6,8
6 till 8.1
7,2 till 8,8
8 till 9,7
9,5 till 12
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 11366464
Brand: Macherey-Nagel™ 90415
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mät pH i färgade lösningar. Pehanon™ pH-papper sätter indikatorn och referensen på en remsa vilket gör den perfekt för pH-bestämningar i färgade lösningar.
PEHANON™ är en speciell pH-testremsa som förenar pH-indikatorn och referensfärgerna på en remsa och har följande fördelar:
Alla provfärger har samma effekt på både referensfärgerna och den reaktiva dynan. Detta säkerställer oförfalskade avläsningar i färgade lösningar. Användaren kan vara säker på att få korrekta pH-värden.
En osynlig hydrofob barriär precis ovanför det övre färgfältet förhindrar kapillärverkan av testlösningen bortom. Handtaget förblir torrt och rent oavsett provet. Därför är användningen av remsan mycket säker.
pH-värden kan bestämmas utan separat färgkarta. Arbetare och maskinister kan använda enstaka remsor istället för kompletta förpackningar med färgkarta som gör PEHANON™ mycket ekonomiskt.
Specifica
pH-intervall 3,8 till 5,5
Formatera Stick
För användning med (applikation) Bestämning av pH i de färgade lösningarna
Examen 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato