Läs mer
Peimine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Peimine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H45NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-25,29-31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 431.3399 |