Läs mer
Peiminine, MedChemExpress
Beskrivning
Peiminine(Verticinone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Peiminine |
| CAS | 18059-10-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H43NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Verticinone Raddeanine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.75 mM) |
| LEDER | [H][C@]12[C@]3([H])CC([C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]([H])1[C@]5([H])CN6C[C@@H](C)CC[C@]([H])6[C@@](C)(O)[C@]([H])5CC2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.64 |
| Visa mer |