Läs mer
Pelargonidin, TRC
Produktkod. 30135207
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135207 100 mg
30005227 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP218500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-04-3
Molekylformel C15 H11 O5 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 306.7
Synonym 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3,4',5,7-tetrahydroxy-, chloride (8CI), Pelargonidin (6CI), 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, Pelargonidin chloride, Pelargonidol chloride
IUPAC-namn 2-(4-hydroxyfenyl)kromnylium-3,5,7-triol; klorid
LEDER [Cl-].Oc1ccc(cc1)c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pelargonidin Chloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Formel vikt 306.0295
Procent renhet >95%